문서
R453781
N'-[(E)-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H18N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
402.413
MDL number:
기타 정보