문서
R449008
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-P-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H14Cl3N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
366.699
MDL number:
기타 정보