문서
R443530
N-(3-NITROPHENYL)-N'-{2,2,2-TRICHLORO-1-[2-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(3-NITROANILINO)CARBONYL]AMINO}ETHOXY)PHENOXY]ETHYL}UREA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H18Cl6N6O8
CAS Number:
Molecular Weight:
731.164
MDL number:
기타 정보