문서
R438464
3-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM HYDROXY(METHOXY)-LAMBDA(4)-SULFANOLATE OXIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H15NO4S3
Molecular Weight:
309.427
MDL number:
기타 정보