문서
R430900
CYCLOHEPTYL 4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,6-DIMETHYL-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H30N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
402.495
MDL number:
기타 정보