문서
R374709
8-BR-4-(4-NITRO-PH)-2-P-TOLYL-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H18BrN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
464.322
MDL number:
기타 정보