Key Documents
R374083
3-NITROBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-PHENOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H21N7O6
CAS Number:
Molecular Weight:
479.456
MDL number:
기타 정보