문서
R373400
N-(2-CHLORO-PHENYL)-2-(3-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-QUINOXALIN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
315.762
MDL number:
기타 정보