문서
R369063
N'-[(3Z)-5-BROMO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-3-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H11BrClN5O2
Molecular Weight:
444.678
MDL number:
기타 정보