문서
R365033
3,4-DIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-MORPHOLIN-4-YL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H19Cl3N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
397.689
MDL number:
기타 정보