문서
R291455
1-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-3-(2,3,4-TRIMETHOXY-BENZOYL)-THIOUREA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H17F3N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
414.406
MDL number:
기타 정보