문서
R155632
2-METHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-O-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H18Cl3N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
446.786
MDL number:
기타 정보