문서
R153397
N-(2-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-ETHYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H21NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
335.425
MDL number:
기타 정보