문서
R152617
1-METHYL-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]OXY}PROPYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H22O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
398.5
MDL number:
기타 정보