문서
R143545
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2-(2-THIENYLMETHYLENE)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H24N2O7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
528.607
MDL number:
기타 정보