문서
R142077
4-((2-CHLOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H9Cl3N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
383.689
MDL number:
기타 정보