문서
R123668
2-METHOXY-4-[(E)-({OXO[2-(4-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H28N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
564.603
MDL number:
기타 정보