문서
R119873
4-{(E)-[2-(2-{2-[(4-BROMOANILINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H20BrIN4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
711.315
MDL number:
기타 정보