문서
R119075
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H27FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
534.593
MDL number:
기타 정보