문서
R108022
2-{[(3,4-DIMETHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H24N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
372.49
MDL number:
기타 정보