문서
R107964
METHYL 2-((3-(3-METHOXY-4-(PENTYLOXY)PHENYL)ACRYLOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H27NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
397.475
MDL number:
기타 정보