문서
R105171
2-({[(4-TERT-BUTYLBENZOYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H23N3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
401.553
MDL number:
기타 정보