Key Documents
PH013837
3-[di(2-thienyl)methylene]-1-methylpiperidine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25NO7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
467.564