문서
PH013100
3-(2-chloroethyl)-5-[(2-chloroethyl)(ethyl)amino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione hydrochloride
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H16Cl3N3O2
Molecular Weight:
316.617