문서
PH009144
Sigma-Aldrich
4-Acetylphenyl methanesulfonate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H10O4S
CAS Number:
SMILES string
CS(OC(C=C1)=CC=C1C(C)=O)(=O)=O
InChI
1S/C9H10O4S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13-14(2,11)12/h3-6H,1-2H3