문서
PH008470
3-{[(E)-(4-chlorophenyl)methylidene]amino}-1,3-oxazolidin-2-one
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H9ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.648
MDL number:
기타 정보