Key Documents
PH002704
{2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl}methanol
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H21N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
279.342
MDL number:
기타 정보