문서
PH000585
N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-METHYL-1,3-DIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-4-ISOQUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H12Cl2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
363.2
MDL number:
기타 정보