Key Documents
PH000142
6-CHLORO-2-(CHLOROMETHYL)-4-PHENYLQUINAZOLINE 3-OXIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H10Cl2N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
305.17
MDL number:
기타 정보