문서
MT51344772
Mettler-Toledo ISE standard solution
Chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
형태
liquid
특징
1000 mg/L Concentration
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344772
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ISE standad for ion-selective electrodes
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable