Key Documents
M6808
Sigma-Aldrich
Mesitaldehyde
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
동의어(들):
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, 2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2-Formylmesitylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
Beilstein:
1364114
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
포함
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F
Flash Point (°C)
105 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter