문서
M62654
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitrophenol
98%
동의어(들):
4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
Beilstein:
1868105
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
125-130 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
InChI key
PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable