문서
M5773
Sigma-Aldrich
cis-2-Methyl-7-octadecene
~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38
CAS Number:
Molecular Weight:
266.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
~95%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(C)C
InChI
1S/C19H38/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h13-14,19H,4-12,15-18H2,1-3H3/b14-13-
InChI key
XDBKLFODBADBED-YPKPFQOOSA-N
생화학적/생리학적 작용
Pheromone inhibitor.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves