Key Documents
M31554
Sigma-Aldrich
o-Tolylacetonitrile
98%
동의어(들):
2-Methylbenzyl cyanide, 2-Methylphenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1CC#N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup