문서
L488453
4-BROMO-2-(2-(2-CHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H13BrCl2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
492.159
MDL number:
기타 정보