문서
L478695
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-METHOXY-2-NITROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H21Cl3N4O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
535.837
MDL number:
기타 정보