문서
L475041
N'-[(E)-(4-ETHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H27N5O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
485.613
MDL number:
기타 정보