문서
L474169
2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(5-METHYL-2-FURYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H18N4O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
418.562
MDL number:
기타 정보