문서
L471364
3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E,2E)-2-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H26N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
450.545
MDL number:
기타 정보