문서
L471240
N'-(4-F-BENZYLIDENE)-3-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)PH)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H21FN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
428.47
MDL number:
기타 정보