문서
L469912
ETHYL 2-({1-[(2-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)-4-PHENYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H18BrCl3N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
576.727
MDL number:
기타 정보