문서
L468207
3-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H12FN5S
CAS Number:
Molecular Weight:
301.348
MDL number:
기타 정보