문서
L443972
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-[(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFANYL]METHYL}-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H26N4OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
474.651
MDL number:
기타 정보