문서
L436992
(5Z)-3-(4-FLUOROBENZYL)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H17F2N3OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
489.57
MDL number:
기타 정보