문서
L429996
METHYL 4-[3-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-2-YL]BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H21FN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
460.466
MDL number:
기타 정보