문서
L426857
ETHYL (2Z)-2-(2-FLUOROBENZYLIDENE)-5-(2-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21FN2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
452.508
MDL number:
기타 정보