문서
L424021
[3-AMINO-6-(4-METHYLPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H15F3N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
412.437
MDL number:
기타 정보