문서
L423459
1-SEC-BUTYL-2-IMINO-3-(PHENYLSULFONYL)-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H20N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
408.483
MDL number:
기타 정보