문서
L422185
METHYL 4-[3-(2-FUROYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-2-YL]BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H17NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
407.383
MDL number:
기타 정보