문서
L421227
4-AMINO-N-BENZYL-3-ETHYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H15N3OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
293.412
MDL number:
기타 정보